Fortfahren mit
710296
4-[(4-Morpholino)methyl]phenylzinkjodid -Lösung
0.25 M in THF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14INOZn
Molekulargewicht:
368.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
concentration
0.25 M in THF
density
0.952 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
499331520470524719
description
0.25 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solution
form
-
form
-
form
-
density
0.952 g/mL at 25 °C
density
0.966 g/mL at 25 °C
density
0.992 g/mL at 25 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
functional group
ether
functional group
-
functional group
ester
functional group
-
concentration
0.25 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-16.99 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)