Fortfahren mit
710180
Azodicarbonsäure-bis-(2-methoxyethylester)
≥90.0%
Synonym(e):
DMEAD, Di-2-Methoxyethylazodicarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.21
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
11134057
Assay:
≥90.0%
Form:
crystals
assay
≥90.0%
form
crystals
functional group
azo, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCOC(=O)\N=N\C(=O)OCCOC
InChI
1S/C8H14N2O6/c1-13-3-5-15-7(11)9-10-8(12)16-6-4-14-2/h3-6H2,1-2H3/b10-9+
InChI key
PGHKJMVOHWKSLJ-MDZDMXLPSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)