Fortfahren mit
707708
5-Hexen-2-yn-1-ol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478
density
0.926 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
InChI key
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.1 °F
flash_point_c
76.7 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)