Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.35
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-584-2
Beilstein/REAXYS Number:
1735223
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanethiol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?