Merck
703095
Hydrogen-[4-[bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]-hydro-bis-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-borat
95%
Synonym(e):
Hydrogen-[4-[dimesitylphosphino]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]-hydro-bis-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-borat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H+[(((CH3)3C6H2)2PC6F4)B(H) (C6F5)2]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.34
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
95%
mp
211-216 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c([PH+](c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(F)c(F)c([BH-](c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5c(F)c(F)c(F)c(F)c5F)c(F)c3F)c(C)c1
InChI
1S/C36H23BF14P/c1-11-7-13(3)34(14(4)8-11)52(35-15(5)9-12(2)10-16(35)6)36-32(50)24(42)19(25(43)33(36)51)37(17-20(38)26(44)30(48)27(45)21(17)39)18-22(40)28(46)31(49)29(47)23(18)41/h7-10,37H,1-6H3/q-1/p+1
InChI key
IENZHWXRYKZMGT-UHFFFAOYSA-O
Application
Frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines. Activates dihydrogen under mild conditions.
Catalyst for metal-free hydrogenation
Reactant for:
  • Formation of phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
  • Metal-free hydrogen activation
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)