Fortfahren mit
69907
Montmorillonit (Aluminium Pillared Clay)
Synonym(e):
Katalysator (Aluminium Pillared Clay)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
€ 72,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
surface area
250 m2/g
loss
12-19% loss on ignition, 4-8% loss on drying
pH
4-5
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay) can be used to prepare poly(methyl methacrylate) (PMMA) based nanocomposite materials.
Other Notes
Acidic catalyst
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69904K1512682659
description
-
description
K 30
description
meets USP testing specifications
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pH
4-5
pH
2.8-3.8
pH
-
pH
-
loss
12-19% loss on ignition, 4-8% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
surface area
250 m2/g
surface area
~330 m2/g
surface area
-
surface area
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the montmorillonite purity (%) of this product?
    1 answer
    1. The purity of this product is not determined.