Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MoF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.93
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-026-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥99.9%
bp
37 °C (lit.)
mp
17.5 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI key
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
signalword
Danger
hcodes
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?