Merck
69520
5-Methyl-tryptamin -hydrochlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
3-(2-Aminoethyl)-5-methyl-indol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.70
EC Number:
213-777-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3707780
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (AT)
mp
290-292 °C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI key
RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)