Merck
693472
(S)-2-[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis-(tert.-butyl)-2-hydroxyphenyl]-methylen]-amino]-cyclohexyl]-thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamid
technical grade
Synonym(e):
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl]-methylen]-amino]-cyclohexyl]-amino]-thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)-butanamid, (2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis-(tert.-butyl)-2-hydroxyphenyl]-methylen]-amino]-cyclohexyl]-amino]-thioxomethyl]-amino]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H54N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.90
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
optical activity
[α]22/D -99°, c = 1 in chloroform
mp
153-163 °C
SMILES string
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N4O2S/c1-34(2,3)26-20-25(30(41)27(21-26)35(4,5)6)22-37-28-18-14-15-19-29(28)38-33(43)39-31(36(7,8)9)32(42)40(10)23-24-16-12-11-13-17-24/h11-13,16-17,20-22,28-29,31,41H,14-15,18-19,23H2,1-10H3,(H2,38,39,43)/b37-22+/t28-,29-,31-/m1/s1
InChI key
IJFFARBIZKKZOA-PVKOWITJSA-N
Application
Catalyst for the Mannich reaction
Catalyst involved in:
  • Enantioselective Pictet-Spengler-type cyclizations of hydroxylactams
  • Aza-Baylid-Hillman reactions
  • Hydrophosphonylation of imines
  • Studies of the effect of structure of molecule on asymmetric Strecker and Mannich reactions
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)