Merck
692875
Aluminium, Nickel und Kobalt
alloy 5, disc, size 13 mm × 6 mm
Synonym(e):
AlNiCo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352311
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
disc
composition
Aluminum, 7.5-8.7 wt. % , Cobalt, 23.5-25 wt. % , Copper, 2-3.5 wt. % , Iron, 45.3-52.9 wt. % , Nickel, 12.5-15.5 wt. % , Silicon, 1.5 wt. % , Titanium, 0.15-0.5 wt. %
size
13 mm × 6 mm
SMILES string
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
InChI key
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 40 kJ/m3 (5.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 1.25 T (12.5 kGs)
• Coercive Force (Hc): 48 kA/m (0.60 kOe)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium, Nickel und Kobalt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)