Merck
689866
Sigma-Aldrich
Acetessigsäure-benzylester
Arxada quality, ≥96.0% (GC)
Synonym(e):
Benzyl-acetoacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2COOCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
Beilstein:
2049615
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
benzylic alcohol
≤0.05% water
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)