Direkt zum Inhalt
686999
1,4-Diethylbenzene-d14
97 atom % D, 96% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10D14
Molekulargewicht:
148.30
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
97 atom % D
assay
96% (CP)
bp
184 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F
Flammpunkt (°C)
55 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)