Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5D3H8NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
InChI key
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?