Merck
679291
Triethoxyphenylsilan
deposition grade, ≥98%
Synonym(e):
Phenyltriethoxysilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5Si(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.37
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-305-8
Beilstein/REAXYS Number:
2940602
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
deposition grade
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxyphenylsilan
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Urinary bladder
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
128.3 °F - closed cup
flash_point_c
53.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)