Merck
674826
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorphenyl)-2-(trifluormethyl)-buttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10F4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Verunreinigungen
related aromatic impurities
3.6% ethyl acetate
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C
SMILES String
OC(=O)C(CCc1ccc(F)cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F4O2/c12-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(10(16)17)11(13,14)15/h1-2,4-5,9H,3,6H2,(H,16,17)
InChIKey
BPFKBGMJHBFEOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)