Direkt zum Inhalt
673145
3-Methyl-4-(methylthio)-phenol
97%
Synonym(e):
3-Methyl-4-(methylthio)phenol, 4-(Methylthio)-m-kresol, MTMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-496-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
form
solid
mp
56-60 °C
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)