Merck
670693
(−)-2,3-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholano]-maleinsäureanhydrid
98%
Synonym(e):
3,4-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-furan-2,5-dion, catASium® M(R)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O3P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
9428339
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (31P-NMR), 98%
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H24O3P2/c1-9-5-6-10(2)20(9)13-14(16(18)19-15(13)17)21-11(3)7-8-12(21)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
OQHMFJKKVZGWDC-DDHJBXDOSA-N
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Application
(−)-2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]maleic anhydride can be used to prepare its rhodium metal complexes, which are used as catalysts in the asymmetric hydrogenation reactions of alkenes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)