Fortfahren mit
665142
Tris(triphenylphosphingold)oxoniumtetrafluorborat
solid
Synonym(e):
Oxotris((triphenylphosphine)gold) tetrafluoroborate, Oxotris(triphenylphosphine)trigold tetrafluoroborate, Tris[(triphenylphosphino)aurio(I)]oxonium tetrafluoroborate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H45P3OAu3BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1480.56
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris(triphenylphosphingold)oxoniumtetrafluorborat,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
SMILES string
[Au][O+]([Au])[Au].F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.3Au.BF4.O/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;2-1(3,4)5;/h3*1-15H;;;;;/q;;;;;;-1;+1
InChI key
HTZIGJMQHZNAQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a variety of gold catalyzed reactions including propargyl Claisen rearrangements.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
698466225665223662
description
-
description
97%
description
97%
description
97%
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)