Merck
657190
Poly(sebacinsäure), Diacetoxy-Endgruppen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H3O2 (C10H16O3)n C2H3O
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
Application
Biodegradable polymer for drug delivery applications.
Poly(sebacic acid) (diacetoxy-terminated) (PSA) may be used as a coating, to ensure erosion and subsequent drug release on only one direction of the coated biomedical device for the treatment of periodontitis.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)