Merck
649724
Sigma-Aldrich
Methyl-2-Amino-4-Thiazolacetat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-10-5(9)2-4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
XTQKFBGFHDNUFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)