Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(SH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-433-7
Beilstein/REAXYS Number:
1732058
MDL number:
Assay:
≥98% (iodometric)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (iodometric)
refractive index
n
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimercapto-1-Propanol wirkt als Chelatbildner und bildet mit bestimmten Schwermetallen, einschließlich Arsen, Quecksilber und Blei, stabile Komplexe.
Application
2,3-Dimercapto-1-propanol wird verwendet bei der Synthese von neuartigen (2-substituierten Phenyl-1,3-dithiolan-4-yl)-methanol (PDTM)-Derivaten, die eine stark Tyrosinase-hemmende Wirkung haben. Aufgrund seiner Fähigkeit, die Aktivität von HIV-1 tat zu hemmen, kann das Produkt auch bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen AIDS in Betracht kommen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dimercapto-1-propanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?