Fortfahren mit
640336
Pentabrombenzylmethacrylat
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7Br5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
assay
95%
form
solid
mp
143-150 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C11H7Br5O2/c1-4(2)11(17)18-3-5-6(12)8(14)10(16)9(15)7(5)13/h1,3H2,2H3
InChI key
QJCKBPDVTNESEF-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)