Merck
616923
Methyl-d3-triphenylphosphoniumiodid
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CD3P(C6H5)3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
98 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
186-188 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChIKey
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)