Fortfahren mit
616486
2,4-Dinitrotoluol-3,5,6-d3
98 atom % D
Synonym(e):
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7D3H3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.15
UNSPSC Code:
12352102
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
67-70 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
InChI key
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
616478733938329908
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 97% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
67-70 °C (lit.)
mp
56-61 °C (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
93951-68-9
CAS No.
93951-68-9
CAS No.
93951-68-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)