Merck
614092
Dimethenamid-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Dimethenamid-d3(4-methyl-d3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H15ClNO2S
Molekulargewicht:
278.81
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
format
neat
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1csc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i1D3
InChI key
JLYFCTQDENRSOL-FIBGUPNXSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)