Fortfahren mit
613800
Ethyl-d5-amin
99 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CD2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
50.11
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
QUSNBJAOOMFDIB-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
485675589888586358
description
99 atom % D
description
99 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
-34.6 °F - closed cup
flash_point_c
-37.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)