Merck
604259
Bromdichloressigsäure-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCl2C13CO2H
Molekulargewicht:
208.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChI key
XSWVFEQKZFUULO-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)