Fortfahren mit
586331
Natriumbenzoat-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Benzoesäure-2,3,4,5,6-d5 Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D5CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-GWVWGMRQSA-M
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217158615749578991
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)