Merck
567531
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
259-264 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
InChIKey
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)