Direkt zum Inhalt
565784
3-Brom-5-fluor-2-propoxyphenylboronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11BBrFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.90
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BBrFO3/c1-2-3-15-9-7(10(13)14)4-6(12)5-8(9)11/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChI key
XOBLNJQYFCQQTQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)