Fortfahren mit
565342
4-Amino-2,6-dichlorpyridin
97%
Synonym(e):
2,6-Dichlor-4-aminopyridin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
€ 46,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 46,95
Listenpreis€ 62,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
169-173 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C33204762296658820
assay
97%
assay
98%
assay
95%
assay
97%
mp
169-173 °C (lit.)
mp
199-202 °C (lit.)
mp
71-79 °C
mp
83-87 °C
functional group
chloro
functional group
-
functional group
chloro
functional group
bromo, chloro
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)