Fortfahren mit
554154
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol
96%
Synonym(e):
5-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxy-1,3-benzoldicarboxaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
€ 68,02
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 420,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H2(CHO)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
€ 68,02
Listenpreis€ 90,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
99-103 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-12(2,3)10-4-8(6-13)11(15)9(5-10)7-14/h4-7,15H,1-3H3
InChI key
WQNTWZJPCLUXQC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol can be prepared from 4-tert-butylphenol and hexamethylenetetramine.
Application
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol may be used to synthesize:
  • symmetrical macrocyclic Schiff′s base
  • 2,6-bis(N-(4′-methyl-2′-hydroxyphenyl)iminomethyl)-4-tert-butylphenol
  • isostructural C3-symmetrical triple stranded dinuclear lanthanide analogs[1]
  • 5-tert-butyl-2 hydroxy-isophthalaldehyde-bis-2-pyridinehydrazone via reaction with 2-hydrazinopyridine
  • 5-tert-butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde-bisphenylhydrazone via reaction with phenylhydrazine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481874372110251062
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
99-103 °C (lit.)
mp
-
mp
25 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)