Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-576-0
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
density
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
SMILES string
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI key
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.0 °F - closed cup
flash_point_c
102.8 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?