Merck
545562
Thioessigsäure-S-cyclohexylmethylester
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11CH2SCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.29
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)