Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5FO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.13
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
98%
mp
248-251 °C (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccc(F)cc12
InChI
1S/C9H5FO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
InChI key
JCOYNGQUPPGRNB-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin undergoes direct sulfanylation with thiols in water to yield corresponding 4-sulfanylcoumarins.
Application
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin may be used to synthesize chromenopyridinones.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?