Merck
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromid
95%
Synonym(e):
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BrO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
Verunreinigungen
≤2% calcium carbonate
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
InChIKey
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)