Merck
538574
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzoesäurehydrazid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C(=O)NN)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-13-5-2-3-6(7(11)4-5)8(12)10-9/h2-4,11H,9H2,1H3,(H,10,12)
InChIKey
VMRCVWCZLIPZLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)