Merck
532207
2-Chlor-N-methylanilin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
InChI key
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-N-methylaniline (2-Cl-N-MA), also known as N-methyl-2-chloroaniline, is a secondary amine. The iridium-catalyzed borylation of 2-Cl-N-MA affords the correponding ortho-borylated derivative.
Application
2-Chloro-N-methylaniline (N-Methyl-2-chloroaniline) may be used in the synthesis of 2-chloro-N-methylaniline-blocked polyisocyanate and N-methyl-N-nitro-2-chloroaniline.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)