Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-618-6
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
97%
mp
258-263 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
JIICYHFLIOGGHE-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methoxyisophthalic acid can be prepared by employing the following as a starting material:
- its dimethyl analog
- p-cresol
- 4-methoxy-m-xylene
- 3-methyl-4-methoxybenzyl chloride
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?