Merck
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorphenylisothiocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.593 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
Dichte
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)