Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H5CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CCC1CC1
InChI
1S/C5H7N/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-3H2
InChI key
FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.89 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?