Fortfahren mit
511781
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
98%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
€ 48,07
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2C6H3NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
€ 48,07
Listenpreis€ 64,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.604 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI key
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate (1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene), an aryl isocyanate, can be prepared from difluoroaniline.[1] 1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine undergoes acylation with 2,6-difluorophenyl isothiocyanate to form the corresponding 1-acyl-1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475890121967539155
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
96%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
217 °C (lit.)
bp
-
bp
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
bp
72-74 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.604 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
functional group
fluoro, isothiocyanate
functional group
chloro, isothiocyanate
functional group
acetal, amine, ether
functional group
fluoro, thiol
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)