Merck
511064
Sigma-Aldrich
Tris-(tetramethylcyclopentadienyl)-neodym
99.9% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39Nd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9% trace metals basis
SMILES String
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)