Merck
510092
Molybdän
powder, 1-5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Molybdenum element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
EC Number:
231-107-2
MDL number:
eCl@ss:
38180801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Li₂O₃Ti
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
particle size
1-5 μm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stress mitigation and cognitive function: A study indicates that venlafaxine, combined with synbiotic supplementation, can ameliorate stress-induced cognitive impairments and improve intestinal barrier integrity, highlighting its therapeutic potential beyond conventional depression treatment (Wongchitrat et al., 2024).
  • Drug degradation pathways: Research explores the degradation of venlafaxine through photoinduced and electrochemically induced methods, providing insights into environmental pathways and degradation kinetics critical for pharmaceutical waste management (Voigt et al., 2024).
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)