Merck
4P100
4-Point Probing Chip
4P100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.13
UNSPSC Code:
12352103
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
gold/chromium electrode (Au/Cr), silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, electrode layer thickness 60 nm gold
feature
point style 4 pt probe
packaging
pkg of 16 non-diced devices
manufacturer/tradename
4P100
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)