Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sr(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.97
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
99.99% trace metals basis
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(\O[Sr]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?