Fortfahren mit
490296
Methan-d1-ol
98 atom % D
Synonym(e):
Methanol-d1 (Methyl-d1), Methyl-d1-alkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CDH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
33.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MICDWDOJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
492841588342589861
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 96% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.814 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
1.127 g/mL at 25 °C
bp
65.4 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
4 °C (lit.)
bp
248 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4206-31-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)