Fortfahren mit
488690
Deuteriumhydrid
extent of labeling: 96 mol% DH, 98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
DH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3.02
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
237-773-0
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
0.07 (21 °C, vs air)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % D
autoignition temp.
1060 °F
extent of labeling
96 mol% DH
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H][2H]
InChI
1S/H2/h1H/i1+1
InChI key
UFHFLCQGNIYNRP-OUBTZVSYSA-N
General description
Deuterium hydride extent of labeling: 96 mol% DH, 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
- Mass spectrometry calibration
- Quality control reference standards
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR applications
- High deuterium content for effective labeling
- Improves the reliability of spectroscopic data
- Non-toxic and safe for laboratory environments
Benefits
- Accelerates drug formulation processes and testing
- Improves the quality of NMR results and analyses
- Increases efficiency in research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Für alle Gasvolumen werden stets Standardtemperatur und -druck (STP) und nicht Normaltemperatur und -druck (NTP) angegeben. Ein STP-Liter enthält 7,7 % mehr Gas als ein NTP-Liter.
Standardprodukte sind in einer 450-mL-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 ºC sind 20 psig für 1 L und 150 psig für 5 L. Diese Drücke liegen leicht über dem atmosphärischen Druck. Beim Entnehmen dieses Produkts aus der Gasflasche ist Vorsicht geboten.
Other Notes
Edelstahl-Regelventile Z146951 oder Z187224
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361860617474486523
description
extent of labeling: 96 mol% DH, 98 atom % D
description
99.8 atom % D
description
99.9 atom % D
description
97 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99.8 atom % D
isotopic purity
99.9 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
−252.8 °C (lit.)
bp
-249.5 °C (lit.)
bp
-249.5 °C (lit.)
bp
−60 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−85 °C (lit.)
autoignition temp.
1060 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
<-238.0 °F - closed cup
flash_point_c
< -150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)