As listed in 'PROPERTIES' section, this product has an average molecular weight value of ~110,000.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
refractive index
n
viscosity
~50,000 cSt
density
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity ~50,000 cSt | description viscosity 3,500 cSt | description viscosity ~65 cSt | description viscosity ~750 cSt |
| viscosity ~50,000 cSt | viscosity 3,500 cSt | viscosity ~65 cSt | viscosity ~750 cSt |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 0.98 g/mL at 25 °C | density 0.98 g/mL at 25 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxan), hydroxyterminiert
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Where can I find the average molecular weight?