Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
102-108 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1CN(CCO1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h1-4H,5-8H2
InChI key
QJWQYVJVCXMTJP-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Morpholinopyridine (MORP) can be synthesized by the reduction of its 1-oxide. It undergoes morpholine ring contraction on reacting with trimethylsilylmethyllithium (TMSCH2Li).
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?